Få mere at vide
3,4-dichlor-6-fluoranilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475848
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475848 250 mg 250mg
15465848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15475848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59506.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2729-36-4 | C6H4Cl2FN | 180.003 g/mol
3,4-dichlor-6-fluoranilin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4-
dichlor-6-fluoranilin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
. Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2729-36-4
Molekylær formel C6H4Cl2FN
Molekylvægt (g/mol) 180.003
MDL nummer MFCD19707630
InChI nøgle FHJVHVKVTUTGTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloro-6-fluoroaniline, 4,5-dichloro-2-fluorobenzenamine, 4,5-dichloro-2-fluorophenylamine, 4,5-dichloro-2-fluoro-phenylamine, 4,5-dichloro-2-fluorophenyl amine, benzenamine, 4,5-dichloro-2-fluoro
PubChem CID 223091
IUPAC navn 4,5-dichlor-2-fluoranilin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 180.01
Procent renhed 96%