Få mere at vide
3,4-Dibromotoluene, 98+%
Artikelnummer. 11420983
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420983 5 g 5g
11430983 25 g 25g
11440983 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13351.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60956-23-2 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
Det kan bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges i organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60956-23-2
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.933
MDL nummer MFCD00079744
InChI nøgle LDCPXNOCWDGYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dibromotoluene, benzene, 1,2-dibromo-4-methyl, 3,4 dibromo toluene, benzene,1,2-dibromo-4-methyl, 3,4-dibromtoluol, 3,4 dibromotoluene, pubchem3930, acmc-1b64t, ksc493e6j
PubChem CID 34679
IUPAC navn 1,2-dibrom-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dibromotoluene
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 1.85
Kogepunkt 251°C
Flammepunkt 116°C (241°F)
Brydningsindeks 1.6
Mængde 5 g
Beilstein 1931706
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 249.94
Procent renhed ≥98%