Få mere at vide
3,4-dibrombenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,4-Dibrombenzaldehyd anvendes til fremstilling af isomert forgrenet pi-konjugeret system med terminal alkyn ved at reagere med 4-(triisopropylsilylethynyl) phenylacetylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
isomert forgrenet pi-konjugeret system med terminal alkyn ved at reagere med 4-(triisopropylsilylethynyl) phenylacetylen.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dibromobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 69°C to 72°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2573433 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Synonym | 3,4-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibromo, benzaldehyde,3,4-dibromo, 1,2-dibromo-4-formylbenzene |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 263.93 |
| Procent renhed | 99% |