Få mere at vide
3,4-dibrombenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343227 1 g 1g
11353227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13762.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74003-55-7 | C7H4Br2O | 263.916 g/mol
3,4-Dibrombenzaldehyd anvendes til fremstilling af isomert forgrenet pi-konjugeret system med terminal alkyn ved at reagere med 4-(triisopropylsilylethynyl) phenylacetylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4-dibrombenzaldehyd anvendes til fremstilling af
isomert forgrenet pi-konjugeret system med terminal alkyn ved at reagere med 4-(triisopropylsilylethynyl) phenylacetylen.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74003-55-7
Molekylær formel C7H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 263.916
MDL nummer MFCD00236033
InChI nøgle UTYRZXNEFUYFCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 622053
IUPAC navn 3,4-dibrombenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)Br)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dibromobenzaldehyde
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Mængde 1 g
Beilstein 2573433
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 3,4-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibromo, benzaldehyde,3,4-dibromo, 1,2-dibromo-4-formylbenzene
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 263.93
Procent renhed 99%