Få mere at vide
3,4-dibenzyloxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10518143 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10518143 1 g Glasflaske 1g
10240803 5 g Glasflaske 5g
10005963 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10518143 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112640010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5447-02-9 | C21H18O3 | 318.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5447-02-9
Molekylær formel C21H18O3
Molekylvægt (g/mol) 318.36
MDL nummer MFCD00004776
InChI nøgle XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
PubChem CID 79526
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dibenzyloxybenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5CH2O)2C6H3CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 318.36
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver