Få mere at vide
3,4-Diaminobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 10518290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10518290 100 g Plastflaske 100g
10686102 25 g Plastflaske 25g
10530404 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10518290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112101000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-05-6
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00007726
InChI nøgle HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
IUPAC navn 3,4-diaminobenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Diaminobenzoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 215,0 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (H2N)2C6H3CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 14, 450
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,2 g/L (20 °C).
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver