Få mere at vide
3,4-Diaminobenzoesyre, 94%
Artikelnummer. 11472297
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472297 25 g 25g
11482297 100 g 100g
11492297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14213.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
3,4-diaminobenzoesyre gennemgår cyclokondensationer for at danne for eksempel quinoxaliner1 og benzimidazoler. Det fungerer som et redoxmærke til elektrokemisk påvisning af enkeltbase-mismatch.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-diaminobenzoesyre gennemgår cyclokondensationer for at danne for eksempel quinoxaliner1 og benzimidazoler. Det fungerer som et redoxmærke til elektrokemisk påvisning af enkeltbase-mismatch.
Opløselighed Opløseligt i vand (2,2 mg
/ml ved 20 C), DMF °og methanol (10 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-05-6
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00007726
InChI nøgle HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
IUPAC navn 3,4-diaminobenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminobenzoic acid
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 775892
Opløselighedsinformation Soluble in water (2.2mg/ml at 20°C),DMF,and methanol (10mg/ml).
Formel vægt 152.15
Procent renhed 94%