Få mere at vide
3,4-Diaminoanisol dihydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10653215 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10653215 1 g 1g
10284534 5 g 5g
10614755 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653215 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396990010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 59548-39-9 | C7H10N2O·2ClH | 211,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59548-39-9
Molekylær formel C7H10N2O·2ClH
Molekylvægt (g/mol) 211.09
InChI nøgle SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
PubChem CID 3085161
IUPAC navn 4-methoxybenzen-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Diaminoanisole dihydrochloride
Smeltepunkt 206,0 °C til 209,0 °C
Analyseprocentområde 97,5 til maks. 102,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 211.09
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.