Få mere at vide
3,4-Diacetamidobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11464957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464957 1 g 1g
11474957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11464957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21890.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205873-56-9
Molekylær formel C11H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 236.227
MDL nummer MFCD00238577
InChI nøgle GHTLCMPYQOFKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-bis acetylamino benzoic acid, benzoic acid,3,4-bis acetylamino, 3,4-di acetylamino benzoic acid, maybridge1_006001, acmc-20anfw, 3,4-bis acetamido benzoic acid
PubChem CID 2735923
IUPAC navn 3,4-diacetamidobenzoic acid
SMIL CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)NC(=O)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diacetamidobenzoic acid
Smeltepunkt 224°C to 228°C
Mængde 1 g
Formel vægt 236.23
Procent renhed 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.