Få mere at vide
3,4-di-n-butoxy-3-cyclobuten-1,2-dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493198 1 g 1g
11403208 5 g 5g
11413208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18960.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2892-62-8 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
3,4-dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion blev anvendt i syntesen af et nyt semisquaryliumfarvestof, anvendeligt til meget selektiv Hg2+-sensing i vandige medier. Det blev også anvendt i syntesen af 3-butoxy-4-(1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-2-indolylidenmethyl)-3-cyclobuten-1,2-dion, mellemprodukt til syntese af squarylfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion blev brugt i syntesen af et nyt semisquaryliumfarvestof, anvendeligt til meget selektiv Hg2+-føling i vandige medier. Det blev også anvendt i syntesen af 3-butoxy-4-(1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-2-indolylidenmethyl)-3-cyclobuten-1,2-dion, mellemprodukt til syntese af squarylfarvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2892-62-8
Molekylær formel C12H18O4
Molekylvægt (g/mol) 226.27
MDL nummer MFCD00037150
InChI nøgle XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
PubChem CID 65108
ChEBI CHEBI:53612
IUPAC navn 3,4-dibutoxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMIL CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Tæthed 1.047
Kogepunkt 155°C to 158°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 1 g
Beilstein 1968189
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 226.27
Procent renhed 98%