Få mere at vide
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350587
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11350587 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10624215 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350587 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23824CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 916766-83-1
Molekylær formel C11H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 206.673
MDL nummer MFCD09702351
InChI nøgle YLJMPTWMRVXTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chloromethyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chloromethyl phenyl-1-methylpyrazole
PubChem CID 24229472
IUPAC navn 3-[4-(chloromethyl)phenyl]-1-methylpyrazole
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.67
Procent renhed 97%