Få mere at vide
3-[4-(chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylaminhydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481134
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10481134 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10481134 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59574DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
CAS 769123-68-4
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H19Cl2NO
MDL nummer MFCD09702396
Mængde 1 g
Synonym 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
InChI nøgle QJUMEHQGZPKXLM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CCl.Cl
IUPAC navn 3-[4-(chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 264.19
PubChem CID 24229611
Formel vægt 264.19
Procent renhed 90%