Få mere at vide
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid, 99%
Artikelnummer. 11337796
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337796 5 g 5g
11347796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11467.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6269-33-6 | C10H7ClO3 | 210.613 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6269-33-6
Molekylær formel C10H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 210.613
MDL nummer MFCD00041465
InChI nøgle VQVQEUFKSRHRCT-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-4-chlorobenzoyl acrylic acid, p-chlorobenzoylacrylic acid, trans-3-4-chlorobenzoyl acrylic acid, e-4-4-chlorophenyl-4-oxo-2-butenoic acid, 2e-4-4-chlorophenyl-4-oxobut-2-enoic acid, acide e 4-4-chlorophenyl 4-oxo 2-butenoique french, 2-butenoic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxo-, e, 4-4-chlorophenyl-4-oxo-2-butenoic acid, e-4-4-chlorophenyl-4-oxobut-2-enoic acid, e-4-4-chlorophenyl-4-oxo-but-2-enoic acid
PubChem CID 671716
IUPAC navn (E)-4-(4-chlorphenyl)-4-oxobut-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)C=CC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid
Smeltepunkt 157°C to 159°C
Mængde 5 g
Beilstein 2719881
Formel vægt 210.62
Procent renhed 99%