Få mere at vide
3-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10639705
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10639705 5 g 5g
10510143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10639705 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34810DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 118183-92-9
Molekylær formel C9H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 239.072
MDL nummer MFCD00487341
InChI nøgle YWBIOYGLRGIJRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 823560
IUPAC navn 3-(4-bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Synonym 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl bromobenzene, acmc-1ce2y, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromophenyl-5-methyl, 3-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1-bromo-4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene
Formel vægt 239.07
Procent renhed 97%