Få mere at vide
3-(4-Bromophenyl)-1-propanol, 98%
Artikelnummer. 15497618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497618 5 g 5g
15487618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61118.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 25574-11-2 | C9H11BrO | 215,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25574-11-2
Molekylær formel C9H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 215.09
MDL nummer MFCD09028724
InChI nøgle WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol
PubChem CID 10560614
IUPAC navn 3-(4-bromphenyl)propan-1-ol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCCO)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
Lineær formel BrC6H4(CH2)3OH
Mængde 5 g
Formel vægt 215.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof