Få mere at vide
3-(4-Bromphenoxy)-6-methylpyridazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10202352
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10202352 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10384132 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202352 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21310CB
Kemiske identifikatorer
CAS 368869-96-9
Molekylær formel C11H9BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 265.11
MDL nummer MFCD03086135
InChI nøgle LZEJOINDIKGWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenoxy-6-methylpyridazine, pyridazine,3-4-bromophenoxy-6-methyl, 3-4-bromanylphenoxy-6-methyl-pyridazine, 4-bromo-1-6-methylpyridazin-3-yloxy benzene
PubChem CID 2776522
IUPAC navn 3-(4-bromphenoxy)-6-methylpyridazin
SMIL CC1=NN=C(OC2=CC=C(Br)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyridazine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 265.11
Procent renhed 95%