Få mere at vide
3-[4-(brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10269382
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10269382 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10148042 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269382 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34808CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 256956-42-0
Molekylær formel C10H9BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 253.099
InChI nøgle BMXSEDLZMUPKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7164590
IUPAC navn 3-[4-(brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 253.1
Procent renhed 97%