Få mere at vide
3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376746
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376746 25 g 25g
11356746 1 g 1g
11366746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04008.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6340-79-0
Molekylær formel C10H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 257.08
MDL nummer MFCD00016563
InChI nøgle ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromobenzoyl propionic acid, 4-4-bromophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-p-bromobenzoyl propionic acid, 4-4-bromo-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-bromobenzoyl propanoic acid, 4-4-bromophenyl-4-oxobutyric acid, 4-4-bromophenyl-4-oxo-butyric acid, 4-4-bromophenyl-4-oxo-butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo-gamma-oxo, 4-bromo-gamma-oxo-benzenebutanoic acid
PubChem CID 80646
IUPAC navn 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoic acid
SMIL OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Mængde 25 g
Beilstein 2104410
Formel vægt 257.09
Procent renhed ≥98%