Få mere at vide
3',4',7- Trihydroxy Flavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Hydroxydaidzein |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-2-3-10-12(18)7-14(20-15(10)6-9)8-1-4-11(17)13(19)5-8/h1-7,16-17,19H |
| Formel vægt | 270.0528 |