CAS RN 2150-11-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3',4',7- Trihydroxy Flavone, TRC
CAS: 2150-11-0 Molekylær formel: C15 H10 O5 Molekylvægt (g/mol): 270.24 Synonym: 3',4',7-Trihydroxyflavone IUPAC navn: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-chromen-4-one SMIL: Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3