missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4,6-Tri-O-methyl-D-glucal, 97%

Artikelnummer. 15477178
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477178 250 mg 250mg
15467178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15477178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60694.MD
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 16740-98-0 | C9H16O4 | 188.22 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16740-98-0
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD22989010
InChI nøgle PZJPNKKRMNFDQJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tri-o-methyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-methyl-d-glucal, tri-o-methyl glucal, 2r,3s,4r-3,4-dimethoxy-2-methoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran, 3-o,4-o,6-o-trimethyl-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose
PubChem CID 11252452
SMIL COCC1OC=CC(OC)C1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4,6-Tri-O-methyl-D-glucal
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3,4-dimethoxy-2-(methoxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran
Formel vægt 188.22
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.