Få mere at vide
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 97%
Beskrivelse
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, er en vigtig byggesten til både fast- og opløsningsfasesyntese af oligosaccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
både fast- og opløsningsfasesyntese af oligosaccharider.
Opløselighed Uopløseligt i vand,
let opløseligt i CHCl3.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal |
| Smeltepunkt | 57°C to 58°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1691968 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,easily soluble in CHCl3 |
| Optisk rotation | −2.7° (c=5 in Chloroform) |
| Formel vægt | 416.5 |
| Procent renhed | 97% |