Få mere at vide
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 97%
Artikelnummer. 15436908
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436908 1 g 1g
15446908 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60437.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 55628-54-1 | C27H28O4 | 416.517 g/mol
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, er en vigtig byggesten til både fast- og opløsningsfasesyntese af oligosaccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, er en vigtig byggesten til
både fast- og opløsningsfasesyntese af oligosaccharider.
Opløselighed Uopløseligt i vand,
let opløseligt i CHCl3.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55628-54-1
Molekylær formel C27H28O4
Molekylvægt (g/mol) 416.517
MDL nummer MFCD00061640
InChI nøgle MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Synonym 3,4,6-tri-o-benzyl-d-glucal, tri-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis benzyloxy-2-benzyloxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran, pubchem10548, 1,5-anhydro-3,4,6-tri-o-benzyl-2-deoxy-d-arabinohex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol 3,4,6-tribenzyl ether
PubChem CID 11742644
IUPAC navn (2R,3S,4R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-2-(phenylmethoxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C=CO2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal
Smeltepunkt 57°C to 58°C
Mængde 1 g
Beilstein 1691968
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water,easily soluble in CHCl3
Optisk rotation −2.7° (c=5 in Chloroform)
Formel vægt 416.5
Procent renhed 97%