Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxytoluen, 98%
Artikelnummer. 11462218
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462218 25 g 25g
11452218 5 g 5g
11359539 50 g 50g
11472218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11462218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15201.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6443-69-2 | C10H14O3 | 182,219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6443-69-2
Molekylær formel C10H14O3
Molekylvægt (g/mol) 182.219
MDL nummer MFCD00008397
InChI nøgle KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxytoluene, benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl, 5-methylpyrogallol trimethyl ether, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl-benzene, toluene, 3,4,5-trimethoxy, 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzol, pubchem13665, acmc-209nm4, 3,4,5-trimethoxy-toluene, 3,4,5-trimethoxy toluene
PubChem CID 80922
ChEBI CHEBI:81354
IUPAC navn 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxytoluene
Smeltepunkt 34 °C til 38 °C
Tæthed 1.082
Kogepunkt 115 °C til 116 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 74 °C (165 °F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 25 g
Beilstein 1953791
Formel vægt 182.22
Procent renhed 98%