Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenylglyoxal hydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537580
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10537580 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10537580 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00159DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4, 5-Trimethoxyphenylglyoxal hydrate
CAS 150114-69-5
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C11H12O5
MDL nummer MFCD13151985
Mængde 1 g
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde hydrate, acmc-20ang0, bestipharma 543-750, benzeneacetaldehyde,3,4,5-trimethoxy-a-oxo, oxo 3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde-water 1/1, 2-oxidanylidene-2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanal hydrate
InChI nøgle OWONHIWZFXFPFS-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(=O)C=O
IUPAC navn 2-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetaldehyde;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 224.21
PubChem CID 45074958
Formel vægt 242.23
Procent renhed 97%