Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11421297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421297 25 g 25g
11411297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11421297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24247.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13338-63-1 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13338-63-1
Molekylær formel C11H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00001912
InChI nøgle ACFJNTXCEQCDBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylacetonitrile, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4,5-trimethoxybenzyl cyanide, 3,4,5-trimethoxybenzylnitrile, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylacetylnitryl, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, acetonitrile, 3,4,5-trimethoxyphenyl, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanenitrile
PubChem CID 25887
IUPAC navn 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=CC(CC#N)=CC(OC)=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2214548
Formel vægt 207.23
Procent renhed 97%