Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 10761915 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10761915 5 g Glasflaske 5g
10592531 10 g Glasflaske 10g
10676524 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761915 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139990050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 951-82-6
Molekylær formel C11H14O5
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00004336
InChI nøgle DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
PubChem CID 70372
IUPAC navn 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4, 5-Trimethoxyphenylacetic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117.0°C to 120.0°C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3C6H2CH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 10, 492
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and in chloroform
Formel vægt 226.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.