Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 11434627
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434627 100 g 100g
11414627 5 g 5g
11424627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21136.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.228 g/mol
Det bruges til syntese af 3,4-diaryl-2(5H)-furanoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til syntese
af 3,4-diaryl-2(5H)-furanoner.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 951-82-6
Molekylær formel C11H14O5
Molekylvægt (g/mol) 226.228
MDL nummer MFCD00004336
InChI nøgle DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
PubChem CID 70372
IUPAC navn 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Mængde 100 g
Beilstein 2697844
Opløselighedsinformation Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vægt 226.23
Procent renhed 99%