Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzylamin, 96%
Artikelnummer. 11393077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393077 5 g 5g
11303087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13461.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18638-99-8 | C10H15NO3 | 197,234 g/mol
3,4,5-trimethoxybenzylamin anvendes i syntesen af benzyl 3-deoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)-β -L-xylopyranosid. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4,5-trimethoxybenzylamin anvendes til syntese af benzyl 3-deoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)-β -L-xylopyranosid. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger Den
er følsom over for luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18638-99-8
Molekylær formel C10H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 197.234
MDL nummer MFCD00017150
InChI nøgle YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzylamine, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methylamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem16674, acmc-1c5ez, ksc495e6b, 3,4,5-trimethoxy benzylamine
PubChem CID 87736
IUPAC navn (3,4,5-trimethoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Tæthed 1.155
Kogepunkt 120 °C til 122 °C (0,05 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1107570
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 197.24
Procent renhed 96%