Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzylamin, 96%
Artikelnummer. 10179881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10179881 5 g Glasflaske 5g
10038831 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10179881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351170050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 18638-99-8 | C10H15NR.3 | 197,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18638-99-8
Molekylær formel C10H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00017150
InChI nøgle YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzylamine, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methylamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem16674, acmc-1c5ez, ksc495e6b, 3,4,5-trimethoxy benzylamine
PubChem CID 87736
IUPAC navn (3,4,5-trimethoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4, 5-Trimethoxybenzylamine
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1550g/mL
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3C6H2CH2NH2
Brydningsindeks 1,5455 til 1,5485
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.155
Formel vægt 197.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.