Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11464384
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464384 50 g 50g
11454384 10 g 10g
11474384 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464384 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13071.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3840-31-1 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3840-31-1
Molekylær formel C10H14O4
Molekylvægt (g/mol) 198.218
MDL nummer MFCD00004639
InChI nøgle QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzyl alcohol, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxybenzylalcohol, 3,4,5-trimethoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methan-1-ol, acmc-1cp7y, 3,4,5-trimethoxybenzalcohol, ksc494s0n
PubChem CID 77449
IUPAC navn (3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
Tæthed 1.199
Kogepunkt 228°C (25 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5445
Mængde 50 g
Beilstein 2104523
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%