Få mere at vide
3,4,5-trimethoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552151 25 g Glasflaske 25g
10562151 100 g Glasflaske 100g
10742875 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139910250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-81-7
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.2
MDL nummer MFCD00003364
InChI nøgle OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
IUPAC navn 3,4,5-trimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73.0°C to 76.0°C
Farve Creme til hvid
Kogepunkt 163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3C6H2CHO
Mængde 25 g
Beilstein 08, 391
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and acetone
Formel vægt 196.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.