Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11477287
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477287 25 g 25g
11487287 100 g 100g
11497287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15038.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196,202 g/mol
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd bruges til syntese af trimethoprim og psykedeliske phenethylaminer. Det kan også bruges til fremstilling af plasttilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd bruges til syntese af trimethoprim og psykedeliske phenethylaminer. Det kan også bruges til fremstilling af plasttilsætningsstoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand (1,49 mg/L ved
25 C), alkohol, toluen, acetone °og methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-81-7
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00003364
InChI nøgle OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
IUPAC navn 3,4,5-trimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 73 °C til 77 °C
Kogepunkt 163 °C til 165 °C (10 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 395163
Følsomhed Luftfølsom
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1,49 mg/L ved 25 °C), alkohol, toluen, acetone og methanol.
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde