Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyanilin, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxyaniline |
| Smeltepunkt | 110 °C til 113 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 642919 |
| Formel vægt | 183.21 |
| Procent renhed | ≥98% |