Få mere at vide
3', 4', 5'-Trimethoxyacetophenon, 99%
Artikelnummer. 11312526
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312526 25 g 25g
11302526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06439.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1136-86-3 | C11H14O4 | 210,23 g/mol
3',4',5'-Trimethoxyacetophenon bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3 ,′4′ ,5′ -Trimethoxyacetophenon bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke baser. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler og stærke baser. Undgå overdreven varme- og lyseksponering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1136-86-3
Molekylær formel C11H14O4
Molekylvægt (g/mol) 210.23
MDL nummer MFCD00008738
InChI nøgle VUGQIIQFXCXZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4',5'-trimethoxyacetophenone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanone, 3,4,5-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4,5-trimethoxy acetophenone, pubchem22820, acmc-1c5os, 3,5-trimethoxy acetophenone, 1-acetyl-3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 14345
ChEBI CHEBI:86547
IUPAC navn 1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4',5'-Trimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 79 °C til 83 °C
Kogepunkt 173 °C til 174 °C (10 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1463133
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 210.23
Procent renhed 99%