Få mere at vide
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10509813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10509813 5 g Glass bottle 5g
10078951 250 mg Glass bottle 250mg
10039041 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10509813 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368190050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143418-49-9
Molekylær formel C6H4BF3O2
Molekylvægt (g/mol) 175.901
MDL nummer MFCD02093069
InChI nøgle UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 3,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, b-3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem2340, acmc-209cqj
PubChem CID 2734671
IUPAC navn (3,4,5-trifluorophenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4, 5-Trifluorophenylboronic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Tan
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 175.9
Procent renhed ≥95.0%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.