Få mere at vide
3,4,5-trifluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415157 5 g 5g
11405157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22578.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 220141-72-0 | C7H4BrF3 | 225.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220141-72-0
Molekylær formel C7H4BrF3
Molekylvægt (g/mol) 225.01
MDL nummer MFCD00083528
InChI nøgle MPEKZIYOLQCWLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluorobenzyl bromide, 5-bromomethyl-1,2,3-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4,5-trifluorotoluene, 3,4,5-trifluoro benzyl bromide, benzene, 5-bromomethyl-1,2,3-trifluoro, a-bromo-3,4,5-trifluorotoluene, pubchem4670, acmc-1cupe
PubChem CID 2777062
IUPAC navn 5-(brommethyl)-1,2,3-trifluorbenzen
SMIL FC1=CC(CBr)=CC(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Tæthed 1.689
Kogepunkt 44°C to 46°C (1 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.505
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 8680985
Formel vægt 225.01
Procent renhed 97%