Få mere at vide
3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334066
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334066 250 mg 250mg
11314066 1 g 1g
11324066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19188.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 177787-26-7
Molekylær formel C7H2ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 194.537
MDL nummer MFCD00083526
InChI nøgle YRUNCQNKZIQTEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,3,4,5-trifluoro, acmc-20ange, pubchem20778, 3,4,5-trifluorobenzoic acid chloride, 3,4,5-tris fluoranyl benzoyl chloride, 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3,4,5-trifluoro-9ci
PubChem CID 2777023
IUPAC navn 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)C(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Brydningsindeks 1.4898
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 194.54
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.