Få mere at vide
3,4,5-trifluorbenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395025
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395025 1 g 1g
11305035 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18519.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143418-49-9 | C6H4BF3O2 | 175.901 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143418-49-9
Molekylær formel C6H4BF3O2
Molekylvægt (g/mol) 175.901
MDL nummer MFCD02093069
InChI nøgle UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 3,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, b-3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem2340, acmc-209cqj
PubChem CID 2734671
IUPAC navn (3,4,5-trifluorphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 275°C to 279°C
Mængde 1 g
Beilstein 7371914
Formel vægt 175.9
Procent renhed 97%