Få mere at vide
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
:
1g; Glass bottle
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 4, 5-Trifluorobenzaldehyde |
| CAS | 132123-54-7 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 25.3°C |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.4200g/mL |
| Kogepunkt | 174.0°C |
| Flammepunkt | 63°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.