Få mere at vide
3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329045
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329045 5 g 5g
11319045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14195.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50594-82-6
Molekylær formel C7H2Cl3F3
Molekylvægt (g/mol) 249.438
MDL nummer MFCD00035985
InChI nøgle FBKFIAIRSQOXJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-trichloro-5-trifluoromethyl benzene, 3,4,5-trichlorobenzotrifluoride, 3,4,5-trichlorotrifluoromethylbenzene, 3,4,5-trichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3,4,5-trichloro-a,a,a-trifluorotoluene, benzene, 1,2,3-trichloro-5-trifluoromethyl, pubchem19737, ksc914i9j, 3,4,5-trichloro benzotrifluoride
PubChem CID 2733399
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 1.6
Kogepunkt 200°C to 202°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.5 00
Mængde 5 g
Beilstein 2212413
Formel vægt 249.46
Procent renhed 97%