Få mere at vide
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopent-2-en-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopent-2-en-1-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-5-6-9(13)7-8/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 208.1271 |