CAS RN 1370008-65-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopent-2-en-1-one, TRC
CAS: 1370008-65-3 Molekylær formel: C11H17BO3 Molekylvægt (g/mol): 208.06 Synonym: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-cyclopenten-1-one,3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopent-2-enone IUPAC navn: 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopent-2-en-1-one SMIL: CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CC(=O)CC2