Få mere at vide
3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N3O/c1-18-14-6-3-2-5-13(14)17-11-9-16(10-12-17)8-4-7-15/h2-3,5-6H,4,7-12,15H2,1H3 |
| Formel vægt | 249.1841 |