CAS RN 20529-23-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine, TRC
CAS: 20529-23-1 Molekylær formel: C14H23N3O Molekylvægt (g/mol): 249.35 Synonym: 1-Piperazinepropanamine, 4-(2-methoxyphenyl)-,Piperazine, 1-(3-aminopropyl)-4-(o-methoxyphenyl)- (8CI),4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinepropanamine,1-(3-Aminopropyl)-4-(2-methoxyphenyl)piperazine,1-(3-Aminopropyl)-4-(o-methoxyphenyl)piperazine,1-Amino-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propane,3-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propylamine,3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazino)propylamine,4-(3-Aminopropyl)-1-(2-methoxyphenyl)piperazine IUPAC navn: 3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine SMIL: COc1ccccc1N2CCN(CCCN)CC2