Få mere at vide
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl] propan-1-amin, TRC
Artikelnummer. 30450517
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450517 250 mg
30449858 50 mg
30453189 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT790993250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104774-87-0
Molekylær formel C10H12NF3
Molekylvægt (g/mol) 203.2
IUPAC navn 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amin
SMIL NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7H,2,4,6,14H2
Formel vægt 203.0922