Få mere at vide
3-(3-methylphenyl)-3-oxopropannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Lineær formel | CH3C6H4C(O)CH2CN |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 159.19 |
| Procent renhed | 97% |