missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(3-Methyl-2-pyridyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15411476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411476 250 mg 250mg
15491466 1 g 1g
15401476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15411476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54676.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1400191-51-6
Molekylær formel C14H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 237.26
MDL nummer MFCD20265320
InChI nøgle ZHKWMFUDVLEAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methyl-2-pyridyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-methyl-2-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl pyridine, 3-3-methylpyridin-2-yl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 73995920
IUPAC navn 3-(3-methylpyridin-2-yl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
SMIL CC1=C(N=CC=C1)C1=NOC(=N1)C1=CC=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(3-Methyl-2-pyridyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.26
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.