accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1400191-51-6

IUPAC Navn: 3-methyl-2-(5-phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)pyridine
Synonymer: 3-methyl-2-(5-phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)pyridine
Molekylvægt (g/mol): 237.26
Molekylformel: C14H11N3O
InChi Key: ZHKWMFUDVLEAHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(N=CC=C1)C1=NOC(=N1)C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater