Få mere at vide
[3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10117283
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10117283 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10021054 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49509CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 916766-84-2
Molekylær formel C10H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.202
MDL nummer MFCD09817471
InChI nøgle ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 24229498
IUPAC navn [3-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol
SMIL CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.2
Procent renhed 97%